2-Ethyl-4-fluoro-1-nitrobenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC510189-1G
PC510189-250MG
APOSPC510189-1GEA
1830
DKK
APOSPC510189-1G
APOSPC510189-250MG
2-Ethyl-4-fluoro-1-nitrobenzene
2-Ethyl-4-fluoro-1-nitrobenzene
Formel:
C₈H₈FNO₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD16658616 CAS-nummer: 1089279-29-7 |