2-Bromo-4-(difluoromethoxy)benzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC510165-1G
PC510165-250MG
PC510165-5G
APOSPC510165-1GEA
7570
DKK
APOSPC510165-1G
APOSPC510165-250MG
APOSPC510165-5G
2-Bromo-4-(difluoromethoxy)benzonitrile
2-Bromo-4-(difluoromethoxy)benzonitrile
Formel:
C₈H₄BrF₂NO Molekylvægt: 248.024 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD18390874 CAS-nummer: 1261818-72-7 |