4-Bromo-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC510146-5G PC510146-1G
APOSPC510146-5GEA 1010 DKK
APOSPC510146-5G APOSPC510146-1G
4-Bromo-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
4-Bromo-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₂H₁₅BBrFO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22494116
CAS-nummer: 1326316-85-1