Diethyl 2-Fluorobenzylphosphonate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC510133-5G PC510133-1G
APOSPC510133-5GEA 1370 DKK
APOSPC510133-5G APOSPC510133-1G
Diethyl 2-Fluorobenzylphosphonate
Diethyl 2-Fluorobenzylphosphonate
Formel: C₁₁H₁₆FO₃P
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22574982
CAS-nummer: 63909-54-6