5-Fluoro-1-methyl-1H-indazole-6-boronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC51013-1G PC51013-250MG PC51013-100MG
APOSPC51013-1GEA 6990 DKK
APOSPC51013-1G APOSPC51013-250MG APOSPC51013-100MG
5-Fluoro-1-methyl-1H-indazole-6-boronic acid
5-Fluoro-1-methyl-1H-indazole-6-boronic acid
Formel: C₈H₈BFN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD18089818
CAS-nummer: 2096331-06-3