Ethyl 2-(3-Fluorophenoxy)acetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC510104-1G
PC510104-5G
APOSPC510104-1GEA
933
DKK
APOSPC510104-1G
APOSPC510104-5G
Ethyl 2-(3-Fluorophenoxy)acetate
Ethyl 2-(3-Fluorophenoxy)acetate
Formel:
C₁₀H₁₁FO₃ Molekylvægt: 198.191 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD06659702 CAS-nummer: 777-70-8 |