2-Bromo-3-fluoro-6-nitroaniline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Amino-3-bromo-4-fluoronitrobenzene
PC51010-1G PC51010-5G
APOSPC51010-1GEA 262 DKK
APOSPC51010-1G APOSPC51010-5G
2-Bromo-3-fluoro-6-nitroaniline 97%
2-Bromo-3-fluoro-6-nitroaniline
Formel: C₆H₄BrFN₂O₂
Molekylvægt: 235.011 g/mol
Kogepunkt: 315 °C
Smeltepunkt: 109 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD18071077
CAS-nummer: 1218764-80-7
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III