5-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-pyridinecarbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC510097-5G PC510097-1G
APOSPC510097-5GEA 10640 DKK
APOSPC510097-5G APOSPC510097-1G
5-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-pyridinecarbaldehyde
5-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-pyridinecarbaldehyde
Formel: C₁₄H₇F₆NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06410252
CAS-nummer: 887973-75-3