5-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-pyridinecarbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC510097-5G
PC510097-1G
APOSPC510097-5GEA
10640
DKK
APOSPC510097-5G
APOSPC510097-1G
5-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-pyridinecarbaldehyde
5-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-pyridinecarbaldehyde
Formel:
C₁₄H₇F₆NO Molekylvægt: 319.202 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD06410252 CAS-nummer: 887973-75-3 |