[6-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]3-pyridyl]methanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC510092-1G PC510092-5G
APOSPC510092-1GEA 3750 DKK
APOSPC510092-1G APOSPC510092-5G
[6-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]3-pyridyl]methanol
[6-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]3-pyridyl]methanol
Formel: C₁₃H₁₀F₃NO
Molekylvægt: 253.22 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06410446
CAS-nummer: 220455-42-5