[6-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]3-pyridyl]methanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC510092-1G
PC510092-5G
APOSPC510092-1GEA
3750
DKK
APOSPC510092-1G
APOSPC510092-5G
[6-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]3-pyridyl]methanol
[6-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]3-pyridyl]methanol
Formel:
C₁₃H₁₀F₃NO Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD06410446 CAS-nummer: 220455-42-5 |