6-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]-2-pyridinecarboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC510089-1G PC510089-5G
APOSPC510089-1GEA 3370 DKK
APOSPC510089-1G APOSPC510089-5G
6-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]-2-pyridinecarboxylic acid
6-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]-2-pyridinecarboxylic acid
Formel: C₁₃H₈F₃NO₃
Molekylvægt: 283.203 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06410072
CAS-nummer: 887983-48-4