5-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]-3-pyridinecarbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC510081-1G PC510081-5G
APOSPC510081-1GEA 2980 DKK
APOSPC510081-1G APOSPC510081-5G
5-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]-3-pyridinecarbaldehyde
5-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]-3-pyridinecarbaldehyde
Formel: C₁₃H₈F₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06410236
CAS-nummer: 887973-92-4