1-(Boc-amino)-3-bromo-1-(4-fluorophenyl)propane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC510079-1G PC510079-5G
APOSPC510079-1GEA 3750 DKK
APOSPC510079-1G APOSPC510079-5G
1-(Boc-amino)-3-bromo-1-(4-fluorophenyl)propane
1-(Boc-amino)-3-bromo-1-(4-fluorophenyl)propane
Formel: C₁₄H₁₉BrFNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06410615
CAS-nummer: 924817-75-4