6-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]-3-pyridinecarbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC510078-1G PC510078-5G
APOSPC510078-1GEA 2980 DKK
APOSPC510078-1G APOSPC510078-5G
6-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]-3-pyridinecarbaldehyde
6-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]-3-pyridinecarbaldehyde
Formel: C₁₃H₈F₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115434
CAS-nummer: 898405-31-7