[6-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-3-pyridyl]methanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)pyridine-5-methanol
PC510069-1G PC510069-5G
APOSPC510069-1GEA 4210 DKK
APOSPC510069-1G APOSPC510069-5G
[6-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-3-pyridyl]methanol
[6-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-3-pyridyl]methanol
Formel: C₁₃H₁₀F₃NO
Molekylvægt: 253.22 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06410448
CAS-nummer: 356058-13-4