4-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC510052-1G
PC510052-5G
APOSPC510052-1GEA
2300
DKK
APOSPC510052-1G
APOSPC510052-5G
4-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel:
C₁₂H₁₀F₃NO₃ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD19442790 CAS-nummer: 1314406-50-2 |