(R)-N-Boc-3-(4-fluorophenoxy)pyrrolidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC510049-1G PC510049-5G
APOSPC510049-1GEA 2980 DKK
APOSPC510049-1G APOSPC510049-5G
(R)-N-Boc-3-(4-fluorophenoxy)pyrrolidine
(R)-N-Boc-3-(4-fluorophenoxy)pyrrolidine
Formel: C₁₅H₂₀FNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19442783
CAS-nummer: 1314419-66-3