1-Boc-4-fluoro-1H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC510038-1G PC510038-5G
APOSPC510038-1GEA 2530 DKK
APOSPC510038-1G APOSPC510038-5G
1-Boc-4-fluoro-1H-indazole
1-Boc-4-fluoro-1H-indazole
Formel: C₁₂H₁₃FN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18911747
CAS-nummer: 1305320-65-3