1-(4-Fluorophenyl)-4-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC510028-25G PC510028-5G
APOSPC510028-25GEA 9590 DKK
APOSPC510028-25G APOSPC510028-5G
1-(4-Fluorophenyl)-4-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
1-(4-Fluorophenyl)-4-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
Formel: C₁₃H₉FN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18651705
CAS-nummer: 1267968-10-4