Ethyl cis-2-(4-Fluorobenzylamino)cyclopentanecarboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC510024-1G PC510024-5G
APOSPC510024-1GEA 1920 DKK
APOSPC510024-1G APOSPC510024-5G
Ethyl cis-2-(4-Fluorobenzylamino)cyclopentanecarboxylate
Ethyl cis-2-(4-Fluorobenzylamino)cyclopentanecarboxylate
Formel: C₁₅H₂₀FNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18651690
CAS-nummer: 1033755-81-5