2-Hydroxy-4-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC510019-1G PC510019-5G
APOSPC510019-1GEA 752 DKK
APOSPC510019-1G APOSPC510019-5G
2-Hydroxy-4-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
2-Hydroxy-4-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
Formel: C₈H₇F₃N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16659045
CAS-nummer: 116548-07-3