2-Fluorobenzenesulphonyl Fluoride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC510011-25G PC510011-5G
APOSPC510011-25GEA 5770 DKK
APOSPC510011-25G APOSPC510011-5G
2-Fluorobenzenesulphonyl Fluoride
2-Fluorobenzenesulphonyl Fluoride
Formel: C₆H₄F₂O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18375235
CAS-nummer: 52200-99-4