3-Fluoro-4-pyrrolidinobenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC510009-1G PC510009-5G
APOSPC510009-1GEA 1230 DKK
APOSPC510009-1G APOSPC510009-5G
3-Fluoro-4-pyrrolidinobenzoic acid
3-Fluoro-4-pyrrolidinobenzoic acid
Formel: C₁₁H₁₂FNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11156505
CAS-nummer: 1021243-16-2