4-(4-Ethyl-1-piperazinyl)-2-fluoroaniline hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC510007-1G PC510007-5G
APOSPC510007-1GEA 1920 DKK
APOSPC510007-1G APOSPC510007-5G
4-(4-Ethyl-1-piperazinyl)-2-fluoroaniline hydrochloride
4-(4-Ethyl-1-piperazinyl)-2-fluoroaniline hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₈FN₃·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13191588
CAS-nummer: 1197193-28-4