5-(4-Fluorobenzyl)thiazolidine-2,4-dione
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC510004-5G PC510004-1G
APOSPC510004-5GEA 10900 DKK
APOSPC510004-5G APOSPC510004-1G
5-(4-Fluorobenzyl)thiazolidine-2,4-dione
5-(4-Fluorobenzyl)thiazolidine-2,4-dione
Formel: C₁₀H₈FNO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12024822
CAS-nummer: 291536-42-0