4-Fluoro-5-morpholino-2-nitrobenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC510003-1G PC510003-5G
APOSPC510003-1GEA 1920 DKK
APOSPC510003-1G APOSPC510003-5G
4-Fluoro-5-morpholino-2-nitrobenzoic acid
4-Fluoro-5-morpholino-2-nitrobenzoic acid
Formel: C₁₁H₁₁FN₂O₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11656825
CAS-nummer: 1033778-62-9