Methyl 2-Amino-5-fluoro-4-morpholinobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC510002-1G PC510002-5G
APOSPC510002-1GEA 1460 DKK
APOSPC510002-1G APOSPC510002-5G
Methyl 2-Amino-5-fluoro-4-morpholinobenzoate
Methyl 2-Amino-5-fluoro-4-morpholinobenzoate
Formel: C₁₂H₁₅FN₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11656806
CAS-nummer: 864292-15-9