Methyl 2-Amino-5-fluoro-4-(1-pyrazolyl)benzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC510001-1G PC510001-5G
APOSPC510001-1GEA 1460 DKK
APOSPC510001-1G APOSPC510001-5G
Methyl 2-Amino-5-fluoro-4-(1-pyrazolyl)benzoate
Methyl 2-Amino-5-fluoro-4-(1-pyrazolyl)benzoate
Formel: C₁₁H₁₀FN₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11656805
CAS-nummer: 1186663-61-5