2-Bromo-5-iodobenzotrifluoride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-4-iodo-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-Bromo-5-iodo-α,α,α-trifluorotoluene
PC51000-1G PC51000-25G PC51000-5G
APOSPC51000-1GEA 164 DKK
APOSPC51000-1G APOSPC51000-25G APOSPC51000-5G
2-Bromo-5-iodobenzotrifluoride
2-Bromo-5-iodobenzotrifluoride
Formel: C₇H₃BrF₃I
Molekylvægt: 350.902 g/mol
Smeltepunkt: 78…80 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11855999
CAS-nummer: 364-11-4