Methyl 2,4-dimethoxy-3-fluorobenzoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC50951-1G PC50951-250MG
APOSPC50951-1GEA 4310 DKK
APOSPC50951-1G APOSPC50951-250MG
Methyl 2,4-dimethoxy-3-fluorobenzoate 95%
Methyl 2,4-dimethoxy-3-fluorobenzoate
Formel: C₁₀H₁₁FO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28792932
CAS-nummer: 1018451-11-0