3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzyl bromide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
1-Bromo-3-(bromomethyl)-5-chloro-2-fluorobenzene
PC50950-1G
PC50950-250MG
APOSPC50950-1GEA
5400
DKK
APOSPC50950-1G
APOSPC50950-250MG
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzyl bromide 95%
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzyl bromide
Formel:
C₇H₄Br₂ClF Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD31915765 CAS-nummer: 2092620-40-9 UN nummer: 3261 ADR: 8,III |