3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzyl bromide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-Bromo-3-(bromomethyl)-5-chloro-2-fluorobenzene
PC50950-1G PC50950-250MG
APOSPC50950-1GEA 5400 DKK
APOSPC50950-1G APOSPC50950-250MG
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzyl bromide 95%
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzyl bromide
Formel: C₇H₄Br₂ClF
Molekylvægt: 302.366 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31915765
CAS-nummer: 2092620-40-9
UN nummer: 3261
ADR: 8 III