1-(6-Bromo-2,3,4-trifluorophenyl)ethanone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC50948-1G PC50948-250MG
APOSPC50948-1GEA 4580 DKK
APOSPC50948-1G APOSPC50948-250MG
1-(6-Bromo-2,3,4-trifluorophenyl)ethanone 95%
1-(6-Bromo-2,3,4-trifluorophenyl)ethanone
Formel: C₈H₄BrF₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 1509119-02-1