2-Chloro-4-(difluoromethyl)-1-iodobenzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC50917-1G PC50917-250MG
APOSPC50917-1GEA 5230 DKK
APOSPC50917-1G APOSPC50917-250MG
2-Chloro-4-(difluoromethyl)-1-iodobenzene 95%
2-Chloro-4-(difluoromethyl)-1-iodobenzene
Formel: C₇H₄ClF₂I
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18392844
CAS-nummer: 1261821-31-1
UN nummer: 3265
ADR: 8,II