4,7-Dichloro-8-fluoroquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC508140-1G PC508140-250MG
APOSPC508140-1GEA 6450 DKK
APOSPC508140-1G APOSPC508140-250MG
4,7-Dichloro-8-fluoroquinoline
4,7-Dichloro-8-fluoroquinoline
Formel: C₉H₄Cl₂FN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09861350
CAS-nummer: 773148-80-4