8-Bromo-4-chloro-7-(trifluoromethyl)quinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC508139-1G PC508139-250MG
APOSPC508139-1GEA 3930 DKK
APOSPC508139-1G APOSPC508139-250MG
8-Bromo-4-chloro-7-(trifluoromethyl)quinoline
8-Bromo-4-chloro-7-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₄BrClF₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31745749
CAS-nummer: 2366994-26-3