5-Bromo-4-chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC508136-1G PC508136-250MG
APOSPC508136-1GEA 2110 DKK
APOSPC508136-1G APOSPC508136-250MG
5-Bromo-4-chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
5-Bromo-4-chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₄BrClF₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28010389
CAS-nummer: 1065093-15-3