8-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)quinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC508133-1G PC508133-250MG
APOSPC508133-1GEA 2110 DKK
APOSPC508133-1G APOSPC508133-250MG
8-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)quinoline
8-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₄BrClF₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28010390
CAS-nummer: 1065093-18-6