4,6-Dichloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC508132-1G PC508132-250MG
APOSPC508132-1GEA 2110 DKK
APOSPC508132-1G APOSPC508132-250MG
4,6-Dichloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
4,6-Dichloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₄Cl₂F₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28010395
CAS-nummer: 1065093-28-8