8-Bromo-4-chloro-6-(trifluoromethyl)quinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC508126-1G PC508126-250MG
APOSPC508126-1GEA 2110 DKK
APOSPC508126-1G APOSPC508126-250MG
8-Bromo-4-chloro-6-(trifluoromethyl)quinoline
8-Bromo-4-chloro-6-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₄BrClF₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28010393
CAS-nummer: 1065093-23-3