7-Chloro-8-fluoroquinolin-4(1H)-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC508124-1G PC508124-250MG
APOSPC508124-1GEA 1810 DKK
APOSPC508124-1G APOSPC508124-250MG
7-Chloro-8-fluoroquinolin-4(1H)-one
7-Chloro-8-fluoroquinolin-4(1H)-one
Formel: C₉H₅ClFNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12192828
CAS-nummer: 1019016-52-4