8-Chloro-7-fluoroquinolin-4(1H)-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC508123-1G PC508123-250MG
APOSPC508123-1GEA 1810 DKK
APOSPC508123-1G APOSPC508123-250MG
8-Chloro-7-fluoroquinolin-4(1H)-one
8-Chloro-7-fluoroquinolin-4(1H)-one
Formel: C₉H₅ClFNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31745743
CAS-nummer: 1065092-33-2