8-Bromo-7-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC508122-1G PC508122-250MG
APOSPC508122-1GEA 3220 DKK
APOSPC508122-1G APOSPC508122-250MG
8-Bromo-7-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
8-Bromo-7-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Formel: C₁₀H₅BrF₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31745742
CAS-nummer: 2366994-71-8