5-Bromo-8-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC508119-1G PC508119-250MG
APOSPC508119-1GEA 1810 DKK
APOSPC508119-1G APOSPC508119-250MG
5-Bromo-8-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
5-Bromo-8-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Formel: C₁₀H₅BrF₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31745740
CAS-nummer: 1065092-40-1
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III