5-Bromo-8-fluoroquinolin-4(1H)-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC508118-1G PC508118-250MG
APOSPC508118-1GEA 3050 DKK
APOSPC508118-1G APOSPC508118-250MG
5-Bromo-8-fluoroquinolin-4(1H)-one
5-Bromo-8-fluoroquinolin-4(1H)-one
Formel: C₉H₅BrFNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12137226
CAS-nummer: 1065092-39-8