8-Chloro-5-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC508117-1G PC508117-250MG
APOSPC508117-1GEA 1810 DKK
APOSPC508117-1G APOSPC508117-250MG
8-Chloro-5-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
8-Chloro-5-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Formel: C₁₀H₅ClF₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31745739
CAS-nummer: 1065092-44-5