8-Bromo-5-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC508114-1G PC508114-250MG
APOSPC508114-1GEA 1810 DKK
APOSPC508114-1G APOSPC508114-250MG
8-Bromo-5-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
8-Bromo-5-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Formel: C₁₀H₅BrF₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31745736
CAS-nummer: 1065092-42-3