6-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC508113-1G PC508113-250MG
APOSPC508113-1GEA 1810 DKK
APOSPC508113-1G APOSPC508113-250MG
6-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
6-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Formel: C₁₀H₅ClF₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD21607792
CAS-nummer: 1065092-54-7