6-Bromo-8-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC508110-1G PC508110-250MG
APOSPC508110-1GEA 1810 DKK
APOSPC508110-1G APOSPC508110-250MG
6-Bromo-8-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
6-Bromo-8-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Formel: C₁₀H₅BrF₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31745734
CAS-nummer: 1065092-55-8